Merck
SML3772
Sigma-Aldrich
PITCOIN3
≥98% (HPLC)
別名:
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-(2-phenylethyl)-2-pteridinyl]thio]-N-[4-[3-[(methylsulfonyl)amino]phenyl]-2-thiazolyl]acetamide, N-(4-(3-(Methylsulfonamido)phenyl)thiazol-2-yl)-2-((4-oxo-3-phenethyl-3,4-dihydropteridin-2-yl)thio)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H23N7O4S3
CAS番号:
分子量:
593.70
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
PITCOIN3 is a cell permeable, potent, and highly selective inhibitor of Phosphatidylinositol 3-kinase type 2α (PI3KC2α) catalytic activity. PITCOIN3 inhibits PI3KC2α-mediated synthesis of PI(3,4)P2 and PI(3)P. It exhibits potent antithrombotic activity by counteracting platelet membrane remodeling.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3772-VAR:
SML3772-5MG:
SML3772-25MG:
SML3772-BULK:
試験成績書(COA)