Merck
SML3767
Sigma-Aldrich
AA-263
≥98% (HPLC)
別名:
2-Hydroxybenzaldehyde 2-(4-nitrophenyl)hydrazone, NSC 101540, Salicylaldehyde 4-nitrophenylhydrazone, o-Hydroxybenzaldehyde p-nitrophenylhydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11N3O3
CAS番号:
分子量:
257.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, Faint orange to Red
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C\c2c(cccc2)O
InChI
1S/C13H11N3O3/c17-13-4-2-1-3-10(13)9-14-15-11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h1-9,15,17H/b14-9+
InChI Key
VQIJGQPVYQKSSH-NTEUORMPSA-N
生物化学的/生理学的作用
AA-263 is a cell penetrant, potent and selective ATF6 activator that corrects the trafficking, conformation, secretion, and function of AAT-Z. AA-263 increases AAT neutrophil elastase (NE) inhibitory activity, while reducing polymer accumulation for the majority of AATD (alpha-1 antitrypsin (AAT) causes AAT deficiency) variants.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3767-25MG:
SML3767-BULK:
SML3767-5MG:
SML3767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)