SML3715
SSK1
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,3S,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(4-((((1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)carbamoyl)oxy)methyl)-2-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H34F2N4O18
CAS番号:
分子量:
788.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
生物化学的/生理学的作用
Galactose-conjugated senolytic prodrug; induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK
SSK1 is a senescence cells specific killing agent that is activated by lysosomal β-galactosidase. SSK1 induces apoptosis in senescence cells through activation of p38 MAPK. Also, it induces mitochondrial DNA damage in senescent cells. In aged mice, SSK1 removes senescence cells in different tissues, attenuated low-grade inflammation and improved physical function.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3715-25MG:
SML3715-BULK:
SML3715-5MG:
SML3715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)