SML3711
DENSPM tetrahydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
BE 333 HCl, BENSpm HCl, DENSpm 4HCl, N1,N11-Diethylnorspermine tetrahydrochloride, N1,N11-bis(ethyl)norspermine tetrahydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H32N4· 4HCl
CAS番号:
分子量:
390.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
生物化学的/生理学的作用
DENSPM HCl is a nontoxic polyamine analog that enhances polyamine catabolism and production of hazardous hydrogen peroxide and N-acetyl-3-aminopropanal by inducing spermidine/spermine-N1-acetyl transferase (SSAT) expression. DENSPM HCl improves stem cell maintenance through reduced translation, exhibits slower proliferation rates in cancer cells, and induces autophagy. It shows greater antitumor activity and less associated toxicity in a human melanoma xenograft model.
Polyamine pathway inhibitor; potent inducer of spermidine/spermine N1-acetyltransferase
注意
Hygroscopic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3711-25MG:
SML3711-VAR:
SML3711-BULK:
SML3711-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)