SML3682
ST2825
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,4′R,8′aR)-1-[2-[4-[[2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetyl]amino]phenyl]acetyl]tetrahydro-6′-oxo-spiro[pyrrolidine-2,7′(6′H)-[2H]pyrrolo[2,1-b][1,3]thiazine]-4′-carboxamide, PAM4-SP19-Beta8-NH2, ST 2825, ST-2825
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H28Cl2N4O5S
CAS番号:
分子量:
591.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
生物化学的/生理学的作用
Orally active peptidomimetic MyD88 homodimerization inhibitor with in vitro and in vivo efficacy against IL-1R and TLR9-dependent processes.
ST2825 is an orally active peptidomimetic of a heptapeptide structure in the MyD88 TIR BB-loop. ST2825 prevents IL-1beta-mediated activation of NF-kappaB by blocking MyD88 homodimerization and thereby the recruitment of IL-1 receptor-associated kinases IRAK1/4. ST2825 at 10 µg/mL completely suppresses 2.5 µg/mL TLR9 ligand ODN 2006-induced B-cell plasma cell differentation and antibodies production from PBMCs. ST2825 inhibits IL-1β-induced IL-6 production in mice (100 & 200 mg/kg p.o. prior to 20 µg/kg IL-1β i.p.) and protects against left ventricular (LV) dilatation and hypertrophy (25 mg/kg/day i.p.) in a murine model of nonreperfused acute myocardial infarction (AMI) in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3682-BULK:
SML3682-VAR:
SML3682-5MG:
SML3682-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)