Merck
SML3676
Sigma-Aldrich
Midecamycin
≥90% (HPLC)
別名:
Antibiotic SF 837, SF-837
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H67NO15
CAS番号:
分子量:
813.97
UNSPSCコード:
51284704
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=CC[C@H]1C[C@@H](C)[C@@H](O)/C=C/C=C/C[C@@H](C)OC(C[C@@H](OC(CC)=O)[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](N(C)C)[C@@H](O[C@@H]3C[C@]([C@@H](OC(CC)=O)[C@@H](C)O3)(C)O)[C@H](C)O2)OC)=O
InChI
1S/C41H67NO15/c1-11-30(45)54-29-21-32(47)51-24(4)16-14-13-15-17-28(44)23(3)20-27(18-19-43)37(38(29)50-10)57-40-35(48)34(42(8)9)36(25(5)53-40)56-33-22-41(7,49)39(26(6)52-33)55-31(46)12-2/h13-15,17,19,23-29,33-40,44,48-49H,11-12,16,18,20-22H2,1-10H3/b14-13+
InChI Key
DMUAPQTXSSNEDD-NOGTZZMTSA-N
生物化学的/生理学的作用
Midecamycin is an orally available, broad spectrum macrolide antibiotic produced by Streptomyces mycarofaciens that targets bacterial the 50S ribosomal subunit.
Orally available, broad spectrum macrolide antibiotic
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3676-VAR:
SML3676-BULK:
SML3676-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)