SML3660
RPL554
≥98% (HPLC)
別名:
9,10-Dimethoxy-2(2,4,6-trimethylphenylimino)-3-(N-carbamoyl-2-aminoethyl)-3,4,6,7-tetrahydro-2H-pyrimido[6,1-a]isoquinolin-4-one], Ensifentrine, N-[2-[6,7-Dihydro-9,10-dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-2H-pyrimido[6,1-a]isoquinolin-3(4H)-yl]ethyl]-urea, RPL 554, [2-[6,7-Dihydro-9,10-dimethoxy-4-oxo-2-[(2,4,6-trimethylphenyl)imino]-2H-pyrimido[6,1-a]isoquinolin-3(4H)-yl]ethyl]-urea
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(2)
About This Item
おすすめの製品
生物化学的/生理学的作用
Long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4; activates CFTR mutant channels
RPL554 (Ensifentrine) is a long acting, potent and specific dual inhibitor of PDE 3/4 (phosphodiesterase 3 and 4). RPL554 displays a broad range of both bronchoprotective and anti-inflammatory activities. Also, RPL554 synergizes with anti-muscarinic drugs in inhibition of ASM tone. RPL554 (Ensifentrine) exhibits anti-inflammatory effects through reduced production of the monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and granulocyte monocyte colony stimulating factor (GM-CSF) in cystic fibrosis bronchial epithelial cells during challenge with Interleukin-1β.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3660-BULK:
SML3660-5MG:
SML3660-25MG:
SML3660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)