Merck
SML3599
Sigma-Aldrich
IMP-1575
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-(R)-IMP-1575, (+)-IMP-1575, (R)-(+)-2-(Isobutylamino)-1-(4-(6-methylpyridin-2-yl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethan-1-one, (R)-1-[6,7-Dihydro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)thieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-2-[(2-methylpropyl)amino]ethenone, (R)-IMP-1575
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H25N3OS
分子量:
343.49
UNSPSCコード:
51111800
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
oil
, Faint yellow to yellow orange
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=CC([C@@H]2N(CCC3=C2C=CS3)C(CNCC(C)C)=O)=N1
生物化学的/生理学的作用
IMP-1575 is a donor substrate Pal-CoA-competitive (Ki = 38 nM) hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201 (IC50 = 0.75 vs. 2.0 μM, respectively, by Acyl-cLIP assay).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3599-BULK:
SML3599-5MG:
SML3599-VAR:
SML3599-25MG:
試験成績書(COA)