Merck
SML2795
Sigma-Aldrich
IMP-1700
≥98% (HPLC)
別名:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[4-[thioxo[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]methyl]-1-piperazinyl]-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(4-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioyl)piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22F4N4O3S
CAS番号:
分子量:
534.53
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C1=CN(C2CC2)C(C=C(N3CCN(C(NC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)=S)CC3)C(F)=C5)=C5C1=O)=O
生物化学的/生理学的作用
IMP-1700 is a cell-active and potent inhibitor of bacterial DNA repair that inhibits the bacterial SOS-response to DNA damage. IMP-1700 targets AddAB/RecBCD repair complex and potentiates quinolone antibiotic activity in methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2795-5MG:
SML2795-BULK:
SML2795-VAR:
SML2795-25MG:
試験成績書(COA)