安全性情報
SML3592
Sigma-Aldrich
GSK3179106
≥98% (HPLC)
別名:
2-(4-(4-ethoxy-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)-2-fluorophenyl)-N-(5-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)isoxazol-3-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21F4N3O4
CAS番号:
分子量:
467.41
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
GSK3179106 is a potent and selective gut-restricted RET (Rearranged during transfection) kinase inhibitor. GSK3179106 attenuates abdominal contractions induced by colorectal distention in rat models.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3592-BULK:
SML3592-25MG:
SML3592-VAR:
SML3592-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Exploring the Potential of RET Kinase Inhibition for Irritable Bowel Syndrome: A Preclinical Investigation in Rodent Models of Colonic Hypersensitivity
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 368, 299-307 (2019)