安全性情報
SML3576
Sigma-Aldrich
Mandipropamid
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-Chlorophenyl)-N-[2-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenyl]ethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide, 4-Chloro-N-[2-[3-methoxy-4-(2-propyn-1-yloxy)phenyl]ethyl]-α-(2-propyn-1-yloxy)benzeneacetamide, Mandi
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H22ClNO4
CAS番号:
分子量:
411.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)C(OCC#C)C(=O)NCCc2cc(c(cc2)OCC#C)OC
InChI
1S/C23H22ClNO4/c1-4-14-28-20-11-6-17(16-21(20)27-3)12-13-25-23(26)22(29-15-5-2)18-7-9-19(24)10-8-18/h1-2,6-11,16,22H,12-15H2,3H3,(H,25,26)
InChI Key
KWLVWJPJKJMCSH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Chemical inducers of proximity; specifically induces complex formation between PYR1 and ABI (Mandi CIP system); fungicide
Mandipropamid (Mandi) is an agrochemical extensively used as fungicide. Mandipropamid specifically induces complex formation between a sixfold mutant of the plant hormone receptor pyrabactin resistance 1 (PYR1) and abscisic acid insensitive (ABI). Mandipropamid is a highly cell permeable, low toxic chemical inducers of proximity in vivo. It induces rapid colocalization of proteins contained fused receptor domain PYRMandi and receiver domain ABI.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3576-VAR:
SML3576-BULK:
SML3576-5MG:
SML3576-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mandipropamid as a chemical inducer of proximity for in vivo applications
Nature Chemical Biology, 18, 64-69 (2022)