Merck
SML3537
Sigma-Aldrich
CK156
≥98% (HPLC)
別名:
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N5O3
分子量:
395.45
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
生物化学的/生理学的作用
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3537-5MG:
SML3537-VAR:
SML3537-BULK:
SML3537-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)