SML3463
β,β-Dimethylacrylshikonin
≥98% (HPLC)
別名:
3-methyl-2-butenoic acid (1R)-1-(1,4-dihydro-5,8-dihydroxy-1,4-dioxo-2-naphthalenyl)-4-methyl-3-penten-1-yl ester, Arnebin-1, Dimethylacrylshikonin, Dmask, [(1R)-1-(5,8-Dihydroxy-1,4-dioxonaphthalen-2-yl)-4-methylpent-3-enyl] 3-methylbut-2-enoate
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
, Red to very dark purple
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O([C@H](CC=C(C)C)C1=CC(=O)c2c(c(ccc2O)O)C1=O)C(=O)C=C(C)C
InChI
1S/C21H22O6/c1-11(2)5-8-17(27-18(25)9-12(3)4)13-10-16(24)19-14(22)6-7-15(23)20(19)21(13)26/h5-7,9-10,17,22-23H,8H2,1-4H3/t17-/m1/s1
InChI Key
BATBOVZTQBLKIL-QGZVFWFLSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3463-25MG:
SML3463-5MG:
SML3463-BULK:
SML3463-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)