Merck
SML3445
Sigma-Aldrich
VT104
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-N-(l-(Pyridin-2-yl)ethyl)-5-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-2-naphthamide, N-[(1S)-1-(2-Pyridinyl)ethyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-naphthalenecarboxamide, VT-104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H19F3N2O
CAS番号:
分子量:
420.43
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(C1=CC=C(C2=CC=CC3=CC(C(N[C@H](C4=NC=CC=C4)C)=O)=CC=C23)C=C1)F
生物化学的/生理学的作用
VT104 is an orally available pan-TEAD auto-palmitoylation inhibitor (3 μM; using TEAD isotype-overexpressing HEK293T) that blocks TEAD-mediated gene transcription (IC50 = 10.4 nM) by preventing its association with YAP/TAZ. VT104 selectively inhibits the proliferation of mesothelioma cultures with NF2 mutation (NCI-H2051 IC50 = 31.6 nM), deletion (NCI-H2373 IC50 = 25.6 nM) or deficiency (NCI-H226 IC50 = 16.1 nM), but not those with wild-type NF2. Oral administration is efficacious against human mesothelioma NCI-H226 tumor growth in mice in vivo (1-3 mg/kg/day).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3445-5MG:
SML3445-BULK:
SML3445-VAR:
SML3445-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)