安全性情報
SML3429
Sigma-Aldrich
Maropitant
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,3S)-2-Benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, (2S,3S)-N-(5-tert-Butyl-2-methoxyphenyl)methyl-2-diphenylmethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, 2-Benzhydryl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-(5-tert-butyl-2-methoxybenzyl)amine, CJ-11,972, CJ-11972
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H40N2O
CAS番号:
分子量:
468.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N21[C@H]([C@H](C(CC2)CC1)NCc5c(ccc(c5)C(C)(C)C)OC)C(c4ccccc4)c3ccccc3
InChI
1S/C32H40N2O/c1-32(2,3)27-15-16-28(35-4)26(21-27)22-33-30-25-17-19-34(20-18-25)31(30)29(23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24/h5-16,21,25,29-31,33H,17-20,22H2,1-4H3/t30-,31-/m0/s1
InChI Key
OMPCVMLFFSQFIX-CONSDPRKSA-N
生物化学的/生理学的作用
Maropitant is a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
Neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3429-BULK:
SML3429-5MG:
SML3429-25MG:
SML3429-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)