Merck
SML3409
Sigma-Aldrich
ATN-224
≥95% (elemental analysis)
別名:
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium tetrathiomolybdate, ALXN1840, Bis-Choline-Tetrathiomolybdate, Tiomolibdate Choline, WTX101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H28N2O2 · MoS4
CAS番号:
分子量:
432.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (elemental analysis)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
, Orange to very dark red
溶解性
H2O: ≥0.1 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
S=[Mo]([S-])([S-])=S.C[N+](C)(CCO)C.C[N+](C)(CCO)C
InChI
1S/2C5H14NO.Mo.4S/c2*1-6(2,3)4-5-7;;;;;/h2*7H,4-5H2,1-3H3;;;;;/q2*+1;;;;2*-1
InChI Key
NEYVHGQOGHJAAD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ATN-224 (Bis-Choline-Tetrathiomolybdate) is an orally available and potent inhibitor of superoxide dismutase 1 (SOD1) that exhibit potent anticancer activities. ATN-224 is a copper chelator that rapidly lowers free coper levels and improve clinical symptoms in Wilson′s disease patients.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3409-25MG:
SML3409-VAR:
SML3409-BULK:
SML3409-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)