安全性情報
SML3392
Sigma-Aldrich
BC-11 hydrobromide
≥98% (HPLC)
別名:
Carbamimidothioic acid (4-boronophenyl)methyl ester hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11BN2O2S·HBr
CAS番号:
分子量:
290.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
InChI
1S/C8H11BN2O2S.BrH/c10-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13;/h1-4,12-13H,5H2,(H3,10,11);1H
InChI Key
PAFZAMOVHIRQOD-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BC-11 is a potent and selective inhibitor of urokinase (urokinase-plasminogen activator, uPA). BC-11 inhibits clot lysis with no effect on clot formation. BC-11 exhibits anti-fibrotic activity and improves wound healing and scar quality after topical administration in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SML3392-VAR:
SML3392-BULK:
SML3392-5MG:
SML3392-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Alessandra Longo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(6), 9879-9889 (2015-06-02)
BC-11 is an easily synthesized simple thiouronium-substituted phenylboronic acid, which has been shown to be cytotoxic on triple negative MDA-MB231 breast cancer cells by inducing a perturbation of cell cycle when administered at a concentration equal to its ED50 at