アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C[N+]1=CC(C(O)=O)=CC=C1)NCCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C16H24N2O3.BrH/c1-2-3-4-5-6-7-10-17-15(19)13-18-11-8-9-14(12-18)16(20)21;/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H-,17,19,20,21);1H
InChI Key
LCFXDNPKEWPCGN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BZ194 is a selective nicotinic acid-adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist that blocks NAADP-stimulated ryanodine binding to type 1 ryanodine receptor (RYR-1; IC50 ~10 uM against 1 uM NAADP). BZ194 inhibits Ca(2+) mobilization induced by NAADP (IC50 ~3 uM co-injected with 100 nM NAADP into Jurkat T cells), but not Ins(1,4,5)P3 or cyclic ADP-ribose (cADPR), and exhibits no inhibitory potency against capacitative Ca(2+) entry.
Selective nicotinic acid-adenine dinucleotide phosphate (NAADP) antagonist that blocks NAADP-stimulated ryanodine binding to RYR-1 and calcium mobilization.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3373-25MG:
SML3373-BULK:
SML3373-VAR:
SML3373-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)