安全性情報
SML3364
Sigma-Aldrich
Emodepside
≥95% (HPLC)
別名:
Bay-44-4400, Cyclo[(αR)-α-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(αR)-α-hydroxy-4-(4-morpholinyl)benzenepropanoyl-N-methyl-L-leucyl-(2R)-2-hydroxypropanoyl-N-methyl-L-leucyl], PF 1022-221
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H90N6O14
CAS番号:
分子量:
1119.39
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
white to off-white
保管温度
−20°C
InChI
1S/C60H90N6O14/c1-37(2)31-47-57(71)77-41(9)53(67)61(11)50(34-40(7)8)60(74)80-52(36-44-17-21-46(22-18-44)66-25-29-76-30-26-66)56(70)64(14)48(32-38(3)4)58(72)78-42(10)54(68)62(12)49(33-39(5)6)59(73)79-51(55(69)63(47)13)35-43-15-19-45(20-16-43)65-23-27-75-28-24-65/h15-22,37-42,47-52H,23-36H2,1-14H3/t41-,42-,47+,48+,49+,50+,51-,52-/m1/s1
InChI Key
ZMQMTKVVAMWKNY-YSXLEBCMSA-N
生物化学的/生理学的作用
Emodepside is a cyclooctadepsipeptide anthelmintic a novel mode of action involving the calcium-gated potassium channel SLO-1 in C. elegans, sometimes mediated by a latrophilin (LAT) receptor.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Pancreas,Adrenal gland
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3364-VAR:
SML3364-BULK:
SML3364-5MG:
SML3364-25MG:
試験成績書(COA)