Merck
SML3334
Sigma-Aldrich
Ceefourin 1
≥95% (HPLC)
別名:
5-[(2-Benzothiazolylthio)methyl]-2,4-dihydro-4-methyl-3H-1,2,4-triazole-3-thione, Ceefourin-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10N4S3
CAS番号:
分子量:
294.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
CN1C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)S2)=NNC1=S
生物化学的/生理学的作用
Ceefourin 1 is a potent and highly selective MRP4 (Multidrug resistance protein 4) inhibitor that exhibits low cellular toxicity and high microsomal and acid stability. Ceefourin 1 inhibits PDAC (pancreatic ductal adenocarcinoma) cell proliferation through MRP4-dependent cAMP extrusion thereby activation of the cAMP/Epac/Rap1 signaling pathway.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3334-BULK:
SML3334-25MG:
SML3334-5MG:
SML3334-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)