Merck
SML3322
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1N
≥98% (HPLC)
別名:
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10N2O2S3
CAS番号:
分子量:
358.46
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
, White to very dark grey
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CSC1=C2C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)SC2=NC=N1)=O
生物化学的/生理学的作用
SGC-STK17B-1N is a negative control for SGC-STK17B-1 a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3322-5MG:
SML3322-25MG:
SML3322-BULK:
SML3322-VAR:
試験成績書(COA)