SML3301
cisVZ185
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,4S)-N-(2-(5-(4-(2,6-Dimethoxy-4-(2-methyl-1-oxo-1,2-dihydro-2,7-naphthyridin-4-yl)benzyl)piperazin-1-yl)pentyloxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-1-((S)-2-(1-fluorocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxamide, Cis-VZ 185, Cis-VZ-185, Cis-VZ185, VZ 185 inactive control, VZ 185 negative control, VZ-185 inactive control, VZ185 inactive control, VZ185 negative control
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(NCC1=C(OCCCCCN2CCN(CC3=C(OC)C=C(C(C4=C5C=NC=C4)=CN(C)C5=O)C=C3OC)CC2)C=C(C=C1)C6=C(C)N=CS6)[C@H]7N(C([C@@H](NC(C8(F)CC8)=O)C(C)(C)C)=O)C[C@@H](O)C7
InChI Key
ZAGCLFXBHOXXEN-ZLGHNAGESA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3301-VAR:
SML3301-25MG:
SML3301-5MG:
SML3301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)