SML3266
AMD070 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-N′-((1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methyl)-N′-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-8-yl)butane-1,4-diamine hydrochloride, AMD 070 hydrochloride, AMD 11070 hydrochloride, AMD-070 hydrochloride, AMD-11070 hydrochloride, AMD11070 hydrochloride, Mavorixafor, N′-(1H-Benzimidazol-2-ylmethyl)-N′-(S)-5,6,7,8-tetrahydro-quinolin-8-yl-butane-1,4-diamine hydrochloride, X4P-001 hydrochloride
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCCN([C@@H]1C2=NC=CC=C2CCC1)CC3=NC4=C(C=CC=C4)N3.Cl
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3266-5MG:
SML3266-25MG:
SML3266-VAR:
SML3266-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)