安全性情報
SML3235
Sigma-Aldrich
SG-005 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(±)-7-(Benzyloxy)-1-(4-(benzyloxy)benzyl)-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-7-(phenylmethoxy)-1-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-isoquinoline hydrochloride (1:1)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H33NO3 ·HCl
CAS番号:
分子量:
516.07
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
SG-005, a tetrandrine derivative, is a potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells.
potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3235-BULK:
SML3235-5MG:
SML3235-VAR:
SML3235-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)