Merck
SML3181
Sigma-Aldrich
7,8-Dimethoxyperphenazine
≥98% (HPLC)
別名:
2-(4-(3-((3-chlorophenyl)(3,4-dimethoxyphenyl)amino)propyl)piperazin-1-yl)ethan-1-ol, 4-[3-[8-Chloro-2,3-dimethoxy-10H-phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30ClN3O3S
分子量:
464.02
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC1=CC=C2C(N(CCCN3CCN(CCO)CC3)C(C=C(C(OC)=C4)OC)=C4S2)=C1
InChI Key
GKWVWOUUPIERSK-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
7,8-Dimethoxyperphenazine is a cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of different UHM domains including SPF45, PUF60 and U2AF. 7,8-Dimethoxyperphenazine inhibits early spliceosome assembly on pre-mRNA substrates in vitro.
cell penetrant inhibitor of UHM (U2AF homology motif) -ULM (U2AF ligand motif) interactions that interacts with the tryptophan binding pocket of UHM domains
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3181-BULK:
SML3181-25MG:
SML3181-5MG:
SML3181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pravin Kumar Ankush Jagtap et al.
Nature communications, 11(1), 5621-5621 (2020-11-08)
Interactions between U2AF homology motifs (UHMs) and U2AF ligand motifs (ULMs) play a crucial role in early spliceosome assembly in eukaryotic gene regulation. UHM-ULM interactions mediate heterodimerization of the constitutive splicing factors U2AF65 and U2AF35 and between other splicing factors