SML3159
WM-2474
≥98% (HPLC)
別名:
WM-2474, MOZ-IN-2, N′-(2-Fluoro-5-(pyridazin-4-yl)benzoyl)benzenesulfonohydrazide, N′-(Benzenesulfonyl)-2-fluoro-5-pyridazin-4-yl-benzohydrazide, WM 1119 inactive control, WM 1119 negative control, WM 2474, WM-1119 inactive control, WM-1119 negative control, WM1119 inactive control, WM1119 negative control, WM2474
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C1=C(F)C=CC(C2=CC=NN=C2)=C1)NNS(=O)(C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H13FN4O3S/c18-16-7-6-12(13-8-9-19-20-11-13)10-15(16)17(23)21-22-26(24,25)14-4-2-1-3-5-14/h1-11,22H,(H,21,23)
InChI Key
WYMCVPPNOFFNGE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3159-BULK:
SML3159-VAR:
SML3159-5MG:
SML3159-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)