Merck
SML3101
Sigma-Aldrich
MLi-2
≥98% (HPLC)
別名:
cis-2,6-Dimethyl-4-(6-(5-(1-methylcyclopropoxy)-1H-indazol-3-yl)pyrimidin-4-yl)morpholine, rel-3-[6-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-pyrimidinyl]-5-[(1-methylcyclopropyl)oxy]-1H-iIndazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N5O2
CAS番号:
分子量:
379.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@]([H])(O[C@@]([H])(C1)C)CN1C2=CC(C3=NNC(C3=C4)=CC=C4OC5(C)CC5)=NC=N2
InChI Key
ATUUNJCZCOMUKD-OKILXGFUSA-N
生物化学的/生理学的作用
CNS active, highly potent and selective LRRK2 inhibitor
MLi-2 is an orally available, CNS active, highly potent and selective leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) inhibitor. MLi-2 potently inhibits central and peripheral LRRK2 in mice.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3101-10MG:
SML3101-BULK:
SML3101-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reika Watanabe et al.
Cell, 182(6), 1508-1518 (2020-08-14)
Mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are the most frequent cause of familial Parkinson's disease. LRRK2 is a multi-domain protein containing a kinase and GTPase. Using correlative light and electron microscopy, in situ cryo-electron tomography, and subtomogram analysis, we