SML3041
CRBN-6-5-5-VHL
≥98% (HPLC)
別名:
CRBN-6-5-5-VHL, (2S,4R)-1-((2S)-2-(5-((5-((6-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)hexyl)oxy)pentyl)oxy)pentanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, CRBN degrader, CRBN directed PROTAC, CRBN-VHL hetero-PROTAC
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1C2=C(C=CC=C2C(N1C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)NCCCCCCOCCCCCOCCCCC(N[C@H](C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C=C5)C6=C(C)N=CS6)=O)C[C@@H](O)C4)=O)C(C)(C)C)=O
InChI
1S/C51H69N7O10S/c1-33-44(69-32-54-33)35-20-18-34(19-21-35)30-53-46(62)40-29-36(59)31-57(40)50(66)45(51(2,3)4)55-41(60)17-8-13-28-68-27-12-7-11-26-67-25-10-6-5-9-24-52-38-16-14-15-37-43(38)49(65)58(48(37)64)39-22-23-42(61)56-47(39)63/h14-16,18-21,32,36,39-
InChI Key
LIMCHOLAKDUZDS-XARBDFOFSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3041-5MG:
SML3041-25MG:
SML3041-BULK:
SML3041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)