Merck
SML2935
Sigma-Aldrich
SBI-425
≥98% (HPLC)
別名:
5-((5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonamido)nicotinamide, 5-[[(5-Chloro-2-methoxyphenyl)sulfonyl]amino]-3-pyridinecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12ClN3O4S
CAS番号:
分子量:
341.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(Nc2cncc(c2)C(=O)N)c1c(ccc(c1)Cl)OC
InChI
1S/C13H12ClN3O4S/c1-21-11-3-2-9(14)5-12(11)22(19,20)17-10-4-8(13(15)18)6-16-7-10/h2-7,17H,1H3,(H2,15,18)
InChI Key
SBAITEDLNTYIOE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
SBI-425 is an orally available, potent and selective inhibitor of TNAP (tissue-nonspecific alkaline phosphase).
TNAP inhibitor (tissue-nonspecific alkaline phosphase)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2935-25MG:
SML2935-BULK:
SML2935-VAR:
SML2935-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)