Merck
SML2931
Sigma-Aldrich
GSK264220A
≥98% (HPLC)
別名:
1-[[5-Methyl-4-[[(phenylamino)carbonyl]amino]-2-furanyl]sulfonyl]piperidine, GSK 264220A, N-[2-Methyl-5-(1-piperidinylsulfonyl)-3-furanyl]-N′-phenylurea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N3O4S
CAS番号:
分子量:
363.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N3CCCCC3)c1[o]c(c(c1)NC(=O)Nc2ccccc2)C
InChI
1S/C17H21N3O4S/c1-13-15(19-17(21)18-14-8-4-2-5-9-14)12-16(24-13)25(22,23)20-10-6-3-7-11-20/h2,4-5,8-9,12H,3,6-7,10-11H2,1H3,(H2,18,19,21)
InChI Key
LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GSK264220A is a potent, active site-targeting, covalent inhibitor against endothelial lipase (EL or LIPG; IC50 = 130 nM) and lipoprotein lipase (LPL or LIPD; IC50 = 100 nM). GSK264220A reduces NeuT expression - or CoCl2 treatment-induced intracellular triacylglycerol & lipid droplets (TAG & LD) increase in MCF-7 (16 & 32 nM) and suppresses LPL-depenent melanoma survival (by ~50% at 18.75 μM; WM852, WM1361). When applied in mice in vivo (30 mg/kg ip.), GSK264220A21 enhances lipid nanoparticles-mediated siRNAs delivery & gene-silencing efficacy.
Potent, active site-targeting, covalent inhibitor against endothelial lipase (EL, LIPG) and lipoprotein lipase (LPL, LIPD) in vitro and in vivo.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2931-5MG:
SML2931-25MG:
SML2931-VAR:
SML2931-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)