SML2608
CSRM617 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(2,3,4-Trihydroxyphenyl-methylidene)-hydrazino-2-amino-3-hydroxy-1-propanone hydrochloride, 2-Amino-3-hydroxy-N′-(2,3,4-trihydroxybenzylidene)propanehydrazide hydrochloride, 2-[(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene] serinehydrazide hydrochloride (1:1)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C(C=CC(O)=C1O)C=NNC(C(CO)N)=O.Cl
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2608-25MG:
SML2608-5MG:
SML2608-BULK:
SML2608-VAR:
試験成績書(COA)