Merck
SML2559
Sigma-Aldrich
C-176
≥98% (HPLC)
別名:
C 176, C176, N-(4-Iodophenyl)-5-nitro-2-furancarboxamide, N-(4-Iodophenyl)-5-nitrofuran-2-carboxamide, Sting inhibitor 1, Sting inhibitor C-176
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7IN2O4
CAS番号:
分子量:
358.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to very dark gray
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(I)C=C1)C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2
InChI
1S/C11H7IN2O4/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-11(15)9-5-6-10(18-9)14(16)17/h1-6H,(H,13,15)
InChI Key
JBIKQXOZLBLMKI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
C-176 is a potent and selective inhibitor against murine, but not human, stimulator of interferon genes (STING) via covalent modifiation of mSTING Cys91. C-176 inhibits STING-mediated IFNβ reporter activity (IC50 <50 nM) without affecting RIG-I, and blocks (1 μM) downstream TBK1 phosphorylation induction by STING agonist CMA (1.4 h) in mSTING-expressing HEK293T cells. C-176 markedly reduces CMA-induced serum IL-6 & type I IFNs in mice (by ≥85% 4 h post CMA; 750 nmol C-176/mouse i.p. 1 or 4 h prior to 224 mg/kg CMA) and significantly ameliorates the autoinflammatory severity in Trex1−/− mice.
Potent and selective, Cys91-targeting covalent inhibitor against murine, but not human, STING in vitro and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SML2559-50MG:4548173357829
SML2559-VAR:
SML2559-10MG:4548173357812
SML2559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)