Merck
SML2554
Sigma-Aldrich
RIPK2 inhibitor 1
≥98% (HPLC)
別名:
3-(Benzoylamino)-4-methyl-N-[3-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)phenyl]-benzamide, MolPort-016-359-762
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H22N4O2
CAS番号:
分子量:
410.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to very dark gray
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=CC=C(C(NC2=CC(C3=NC=CN3C)=CC=C2)=O)C=C1NC(C4=CC=CC=C4)=O
生物化学的/生理学的作用
RIPK2 inhibitor 1 is a potent and selective inhibitor of Receptor interacting protein kinase 2 (RIPK2) that potently inhibit NFκB activity and the proliferation of cancer cell lines. RIPK2 inhibitor 1 inhibits intestinal and lung inflammation in rodent models.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2554-5MG:
SML2554-25MG:
SML2554-BULK:
SML2554-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)