Merck
SML2256
Sigma-Aldrich
D3-βArr
≥98% (HPLC)
別名:
N-(1-Phenylethyl)-2-(1-piperazinyl)-4-quinazolinamine, N-(1-Phenylethyl)-2-(piperazin-1-yl)quinazolin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H23N5
CAS番号:
分子量:
333.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C1=CC=CC=C1)NC2=NC(N3CCNCC3)=NC4=CC=CC=C42
InChI
1S/C20H23N5/c1-15(16-7-3-2-4-8-16)22-19-17-9-5-6-10-18(17)23-20(24-19)25-13-11-21-12-14-25/h2-10,15,21H,11-14H2,1H3,(H,22,23,24)
生物化学的/生理学的作用
D3-βArr is a positive allosteric modulator of TSHR (thyrotropin receptor) for β-Arr 1-mediated signaling that initiates translocation of β-Arr 1 by direct TSHR activation, while showing no agonistic effect on cAMP production. D3-βarr is a positive allosteric modulator for TSH-enhanced osteoblast differentiation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2256-BULK:
SML2256-VAR:
SML2256-25MG:
SML2256-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Susanne Neumann et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 364(1), 38-45 (2017-11-02)
Recently, we showed that TSH-enhanced differentiation of a human preosteoblast-like cell model involved a β-arrestin 1 (β-Arr 1)-mediated pathway. To study this pathway in more detail, we sought to discover a small molecule ligand that was functionally selective toward human