Merck
SML1962
Sigma-Aldrich
IWP-O1
≥98% (HPLC)
別名:
IWP-O1, 5-Phenyl-N-(5-phenylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-acetamide, IWP-01
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20N6O
CAS番号:
分子量:
432.48
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]3(nnc(c3c5ccccc5)c4ccncc4)CC(=O)Nc1ncc(cc1)c2ccccc2
生物化学的/生理学的作用
IWP-O1 is an inhibitor of Porcupine (Porcn), an acyl (palmitoyl) transferase essential for secretion of Wnt proteins and involved in both embryonic development and tumor progression. IWP-O1 has good metabolic stability and is extremely potent, exhibiting an EC50 value of 80 pM in a cultured cell reporter assay of Wnt signaling.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)