SML1942
Drotaverine hydrochloride
≥95% (HPLC), powder, PDE inhibitor
別名:
1-[(3,4-Diethoxyphenyl)methylene]-6,7-diethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, 3′,4′,6,7-Tetraethoxy-1-benzylidene-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride, Drotaverin hydrochloride, Tetraspasmin-Lefa
About This Item
おすすめの製品
製品名
Drotaverine hydrochloride, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC1=CC=C(/C=C2C3=C(CCN/2)C=C(OCC)C(OCC)=C3)C=C1OCC.[H]Cl
InChI
1S/C24H31NO4.ClH/c1-5-26-21-10-9-17(14-22(21)27-6-2)13-20-19-16-24(29-8-4)23(28-7-3)15-18(19)11-12-25-20;/h9-10,13-16,25H,5-8,11-12H2,1-4H3;1H/b20-13-;
InChI Key
JBFLYOLJRKJYNV-MASIZSFYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1942-BULK:
SML1942-50MG:
SML1942-10MG:
SML1942-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)