Merck
SML1700
Sigma-Aldrich
(S)-ZINC-3573
≥98% (HPLC)
別名:
(S)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine, (S)-ZINC7243573
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21N5
CAS番号:
分子量:
307.39
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN([C@@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
アプリケーション
(S)-ZINC-3573 has been used to investigate the biology of the primate-exclusive MRGPRX2 G protein-coupled receptor (GPCR).
生物化学的/生理学的作用
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1700-VAR:
SML1700-BULK:
SML1700-25MG:
SML1700-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu K, et al.
Nature Chemical Biology, 13(5), 529-529 (2017)
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu, K.
Nature Chemical Biology (2017)