SML1658
GSK484
≥98% (HPLC)
別名:
((3S,4R)-3-アミノ-4-ヒドロキシピペリジン-1-イル)(2-(1-(シクロプロピルメチル)-1H-インドール-2-イル)-7-メトキシ-1-メチル-1H-ベンゾ[d]イミダゾール-5-イル)メタノン 塩酸塩, AOB6992, GSK-484 塩酸塩, GSK484, GTPL8577
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]Cl.CN1C(C2=CC(C=CC=C3)=C3N2CC4CC4)=NC5=C1C(OC)=CC(C(N6C[C@H](N)[C@H](O)CC6)=O)=C5
InChI
1S/C27H31N5O3.ClH/c1-30-25-20(11-18(13-24(25)35-2)27(34)31-10-9-23(33)19(28)15-31)29-26(30)22-12-17-5-3-4-6-21(17)32(22)14-16-7-8-16;/h3-6,11-13,16,19,23,33H,7-10,14-15,28H2,1-2H3;1H/t19-,23+;/m0./s1
InChI Key
MULKOGJHUZTANI-ADMBKAPUSA-N
生物化学的/生理学的作用
エピジェネティック標的に対するその他のSGC化学プローブの詳細につきましては、sigma.com/sgcをご覧ください。
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1658-BULK:
SML1658-VAR:
SML1658-5MG:
SML1658-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)