Merck
SML1645
Sigma-Aldrich
SBI-0640756
≥98% (HPLC)
別名:
6-Chloro-3-[3-(5-fluoro-pyridin-3-yl)-acryloyl]-4-phenyl-1H-quinolin-2-one, SBI-756
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H14ClFN2O2
CAS番号:
分子量:
404.82
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CN=CC(/C=C/C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C4=C(C=CC(Cl)=C4)NC2=O)=O)=C1
InChI
1S/C23H14ClFN2O2/c24-16-7-8-19-18(11-16)21(15-4-2-1-3-5-15)22(23(29)27-19)20(28)9-6-14-10-17(25)13-26-12-14/h1-13H,(H,27,29)/b9-6+
InChI Key
VVWGPQZBDQVQRC-RMKNXTFCSA-N
生物化学的/生理学的作用
SBI-0640756 is a potent inhibitor of eIF4G1 that disrupts the eIF4F complex assembly independently of mTOR. SBI-0640756 potently inhibits growth of BRAF-resistant and BRAF-independent melanomas including NRAS- and NF1-mutant melanomas. SBI-0640756 exhibits low toxicity against nontransformed fibroblasts. SBI-0640756 also suppressed AKT and NF-kB signaling.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1645-VAR:
SML1645-BULK:
SML1645-5MG:
SML1645-25MG:
試験成績書(COA)