Merck
SML1590
Sigma-Aldrich
Alcaftadine
≥98% (HPLC)
別名:
6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde, R 89674
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N3O
CAS番号:
分子量:
307.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CCC(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCN4C2=NC=C4C=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-21-9-6-15(7-10-21)18-17-5-3-2-4-14(17)8-11-22-16(13-23)12-20-19(18)22/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3
InChI Key
MWTBKTRZPHJQLH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
生物化学的/生理学的作用
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors. Alcaftadine is antiallergic agent that exhibit anti-inflammatory and mast cell stabilizing effects.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1590-50MG:
SML1590-10MG:
SML1590-BULK:
SML1590-VAR:
試験成績書(COA)