Merck
SML1539
Sigma-Aldrich
TDFA トリフルオロアセタート塩
≥98% (HPLC)
別名:
N-アセチル-L-トレオニル-L-α-アスパルチル-N5-(2-フルオロ-1-イミノエチル)-L-オルニチンアミド トリフルオロアセタート塩, Thr-Asp-F-アミジン トリフルオロアセタート塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H29FN6O7 · xC2HF3O2
分子量:
448.45 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
TDFAトリフルオロ酢酸塩またはトリペプチドF-アミジンアナログは、タンパク質アルギニンデイミナーゼ(PAD)化合物類であるCl-アミジンの選択性、生物学的利用能、効力を高めるために合成された誘導体です。
生物化学的/生理学的作用
PAD4の選択的阻害剤(ペプチジルアルギニンデイミナーゼ4)
TDFA(Thr-Asp-F-アミジン)は、タンパク質中の特定のアルギニン残基のシトルリンへのカルシウム依存性変換を触媒する転写共調節因子であるペプチジルアルギニンデイミナーゼ4(タンパク質アルギニンデイミナーゼ4、PAD4またはPADI4)の選択的阻害剤で、シトルリン化と呼ばれるプロセスです。PAD4は癌および炎症性疾患で上方制御されており、関節リウマチの発症および進行に関与している可能性があります。最近、多能性の調節に関与していることが判明しています。幹細胞遺伝子の活性化、人工多能性幹(iPS)細胞の再プログラミング、および初期マウス胚の多能性細胞の維持に重要です。TDFAは2.3 μMのIC50値を持ち、PAD4対PAD1で15倍以上、PAD2および3で50倍以上で選択的です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Design, synthesis, and biological evaluation of tetrazole analogs of Cl-amidine as protein arginine deiminase inhibitors.
Subramanian V
Journal of Medicinal Chemistry, 58(3), 1337-1344 (2015)