SML1460
SAMS Peptide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
別名:
HMRSAMSGLHLVKRR trifluoroacetate salt, His-Met-Arg-Ser-Ala-Met-Ser-Gly-Leu-His-Leu-Val-Lys-Arg-Arg-OH trifluoroacetate salt, L-Histidyl-L-methionyl-L-arginyl-L-seryl-L-alanyl-L-methionyl-L-seryl-glycyl-L-leucyl-L-histidyl-L-leucyl-L-valyl-L-lysyl-L-arginyl-L-arginine trifluoroacetate salt
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
保管温度
−20°C
InChI
1S/C74H131N29O18S2/c1-38(2)27-51(66(115)100-53(30-43-32-84-37-90-43)67(116)99-52(28-39(3)4)68(117)103-57(40(5)6)70(119)97-45(15-10-11-21-75)61(110)95-46(16-12-22-85-72(77)78)62(111)98-50(71(120)121)18-14-24-87-74(81)82)92-56(106)33-88-60(109)54(34-104)101-65(114)48(19-25-122-8)93-58(107)41(7)91-69(118)55(35-105)102-63(112)47(17-13-23-86-73(79)80)96-64(113)49(20-26-123-9)94-59(108)44(76)29-42-31-83-36-89-42/h31-32,36-41,44-55,57,104-105H,10-30,33-35,75-76H2,1-9H3,(H,83,89)(H,84,90)(H,88,109)(H,91,118)(H,92,106)(H,93,107)(H,94,108)(H,95,110)(H,96,113)(H,97,119)(H,98,111)(H,99,116)(H,100,115)(H,101,114)(H,102,112)(H,103,117)(H,120,121)(H4,77,78,85)(H4,79,80,86)(H4,81,82,87)/t41-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,57-/m0/s1
InChI Key
YJAHUEAICBOBTC-CSVPVIMBSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)