Merck
SML1419
Sigma-Aldrich
B32B3
≥95% (HPLC)
別名:
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)hydrazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N5S
CAS番号:
分子量:
347.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder
light yellow to dark yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
InChI Key
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1419-VAR:
SML1419-5MG:
SML1419-25MG:
SML1419-BULK:
試験成績書(COA)