Merck
SML1386
Sigma-Aldrich
Calindol hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole hydrochloride, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
336.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]Cl.C[C@@H](NCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI Key
KFILKQPBQZIRST-XFULWGLBSA-N
生物化学的/生理学的作用
Calindol is a calcimimetic Ca Sensing Receptor (CaSR) agonist. It is a positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 value of 1 μM and a maximum stimulation of 130% of the 10mM Ca2+ activation in triggering PI hydrolysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1386-25MG:
SML1386-BULK:
SML1386-VAR:
SML1386-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)