Merck
SML1377
Sigma-Aldrich
R-7050
≥95% (HPLC)
別名:
8-クロロ-4-(フェニルサルファニル)-1-(トリフルオロメチル)[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a]キノキサリン, 8-クロロ-4-(フェニルチオ)-1-(トリフルオロメチル)-[1,2,4]トリアゾロ[4,3-a]キノキサリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8ClF3N4S
CAS番号:
分子量:
380.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
ClC1=CC=C(N=C(SC2=CC=CC=C2)C3=NN=C(C(F)(F)F)N34)C4=C1
InChI
1S/C16H8ClF3N4S/c17-9-6-7-11-12(8-9)24-13(22-23-15(24)16(18,19)20)14(21-11)25-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H
InChI Key
SUUMKHOVGVYGOP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
R-7050は、細胞透過性TNF-α受容体拮抗薬であり、TNF-α誘導性TNF-αRIとTNFαR関連死ドメインタンパク質および受容体相互作用タンパク質1の結合をブロックし、TNFα-TNFαR複合体の内在化をブロックします。R-7050は、出血性脳卒中のマウスモデルで神経血管損傷を軽減することがわかっています。
R-7050は細胞透過性TNF-α受容体拮抗薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Mudersbach et al.
PloS one, 14(5), e0216218-e0216218 (2019-05-03)
The angiotensin-converting enzyme (ACE) plays a central role in the renin-angiotensin system, which is involved in the regulation of blood pressure. Alterations in ACE expression or activity are associated with various pathological phenotypes, particularly cardiovascular diseases. In human endothelial cells