Merck
SML1353
Sigma-Aldrich
ML351
≥98% (HPLC)
別名:
5-(メチルアミノ)-2-(1-ナフタレニル)-4-オキサゾールカルボニトリル, CID 664510, ML 351, SID 104223766
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11N3O
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CNC1=C(C#N)N=C(O1)C2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2
InChI
1S/C15H11N3O/c1-17-15-13(9-16)18-14(19-15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,17H,1H3
InChI Key
DYXYXTDIFMDJIR-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML351は、細胞透過性と選択性のある非常に強力なヒトリポキシゲナーゼ-12/15(15-リポキシゲナーゼ-1、2/15-LOX)阻害剤であり、マウス神経HT22 細胞において酸化的グルタミン酸毒性に対して保護作用を発揮します。ML351は、虚血性脳卒中のマウスモデルにおいて梗塞サイズを縮めます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1353-VAR:
SML1353-BULK:
SML1353-25MG:4548174012130
SML1353-5MG:4548174012147
文書ライブラリにアクセスする
Sally E Wenzel et al.
Cell, 171(3), 628-641 (2017-10-21)
Ferroptosis is a form of programmed cell death that is pathogenic to several acute and chronic diseases and executed via oxygenation of polyunsaturated phosphatidylethanolamines (PE) by 15-lipoxygenases (15-LO) that normally use free polyunsaturated fatty acids as substrates. Mechanisms of the