Merck
SML1228
Sigma-Aldrich
環状-ジ-GMP ナトリウム塩
≥98% (HPLC), powder, quorum sensing molecule
別名:
3',5'-環状ジグアニル酸 ナトリウム塩, c-di-GMP ナトリウム塩, c-diGMP ナトリウム塩, cGpGp ナトリウム塩, ビス(3',5')-環状ジグアニル酸 ナトリウム塩, 環状ジグアノシン-5'-モノホスフェート ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N10O14P2 · xNa+
CAS番号:
分子量:
690.41 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
環状-ジ-GMP ナトリウム塩, ≥98% (HPLC)
詳細
contains 1μmol of powder (approx. 0.7mg)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](OP(OC[C@H]2O[C@@H](N3C(N=C(N)NC4=O)=C4N=C3)[C@H](O)[C@@H]2O5)(O)=O)[C@@H](COP5(O)=O)O[C@H]1N6C(N=C(N)NC7=O)=C7N=C6.C
InChI
1S/C20H24N10O14P2/c21-19-25-13-7(15(33)27-19)23-3-29(13)17-9(31)11-5(41-17)1-39-45(35,36)44-12-6(2-40-46(37,38)43-11)42-18(10(12)32)30-4-24-8-14(30)26-20(22)28-16(8)34/h3-6,9-12,17-18,31-32H,1-2H2,(H,35,36)(H,37,38)(H3,21,25,27,33)(H3,22,26,28,34)/t5-,6-,9-,10-,11-,12-,17-,18-/m1/s1
InChI Key
PKFDLKSEZWEFGL-MHARETSRSA-N
アプリケーション
環状-ジ-GMPナトリウム塩はクオラムセンシング分子として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
環状-ジ-GMPはバクテリアの生存、付着、コロニー形成、バイオフイルム形成および病原性因子産生を制御する原核生物における重要なシグナル伝達機構を調節するバクテリアの二次情報伝達物質として働く自然起源の小分子です。
環状-ジ-GMPはバクテリアの生存、付着、コロニー形成、バイオフイルム形成および病原性因子産生を制御する原核生物における重要なシグナル伝達機構を調節するバクテリアの二次情報伝達物質として働く自然起源の小分子です。感染時、環状-ジ-GMPにインターフェロン遺伝子の発現をもたらす宿主のSTING (インターフェロン遺伝子の刺激要因)が結合して、先天的免疫反応を活性化します。免疫反応で作用するだけではなく、心臓のペースメーカーI(f)電流の阻害因子としても作用する真核生物システムにおいて、環状-ジ-GMPは認められています。
調製ノート
環状-ジ-GMPは水および水性緩衝液に可溶です。
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1228-1UMO:
SML1228-VAR:
SML1228-BULK:
SML1228-1UMO-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An Aphrodisiac Produced By Vibrio fischeri Stimulates Mating In The Closest Living Relatives Of Animals.
Woznica A, et al.
bioRxiv, 139022-139022 (2017)
Lei Zhang et al.
Nature communications, 11(1), 5371-5371 (2020-10-25)
Autoinducer-2 (AI-2) is a quorum sensing signal that mediates communication within and between many bacterial species. However, its known receptors (LuxP and LsrB families) are not found in all the bacteria capable of responding to this signaling molecule. Here, we