Merck
SML1117
Sigma-Aldrich
ML345
≥98% (HPLC)
別名:
5-Fluoro-2-[5-(morpholine-4-sulfonyl)-2-morpholin-4-yl-phenyl]-benzo[d]isothiazol-3-one, CID 57390068
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22FN3O5S2
CAS番号:
分子量:
479.54
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(C1=CC(N(C2=O)SC3=C2C=C(F)C=C3)=C(N4CCOCC4)C=C1)(N5CCOCC5)=O
InChI
1S/C21H22FN3O5S2/c22-15-1-4-20-17(13-15)21(26)25(31-20)19-14-16(32(27,28)24-7-11-30-12-8-24)2-3-18(19)23-5-9-29-10-6-23/h1-4,13-14H,5-12H2
InChI Key
FVKOFZKSMMIUTL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML345 has effective concentration (EC50) value of 188 nM.
ML345 is a cell penetrant, potent and moderately selective insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor that targets Cys819 in IDE. IDE is involved in β-chain of insulin degradation and linked to β-amyloid degradation. Recent findings indicate that IDE inhibition is a valid strategy for diabetes mellitus type 2 (DMT2) treatment.
ML345 is a cell penetrant, potent and moderately selective insulin degrading enzyme (IDE) inhibitor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1117-BULK:
SML1117-5MG:
SML1117-25MG:
SML1117-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)