SML1044
ゾスキダル 塩酸塩
≥98% (HPLC), powder, p-Glycoprotein inhibitor
別名:
(2R)-抗-5-[3-[4-(10,11-ジフルオロメタノジベンゾスベ-5-イル)ピペラジン-1-イル]-2-ヒドロキシプロポキシ]キノリン 塩酸塩, LY-335979, RS-33295-198
About This Item
おすすめの製品
製品名
ゾスキダル 塩酸塩, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H](COC1=C(C=CC=N2)C2=CC=C1)CN(CC3)CCN3[C@@H]4C5=C(C=CC=C5)[C@@H]6[C@@H](C6(F)F)C7=C4C=CC=C7.Cl
InChI
1S/C32H31F2N3O2.ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;1H/t21-,29-,30+,31-;/m1./s1
InChI Key
VQJFFWJUYDGTQZ-FCNWNIDBSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1044-VAR:
SML1044-25MG-PW:
SML1044-BULK:
SML1044-5MG:
SML1044-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)