安全性情報
SML1019
Sigma-Aldrich
Lofexidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Loxacor, MDL 14042
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12Cl2N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
295.59
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
H2O: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI Key
DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of α2 adrenoceptors. Lofexidine is used as a treatment for withdrawl from heroin and other opiates, and as a short-activg anti-hypertensive agent.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1019-50MG:
SML1019-10MG:
SML1019-VAR:
SML1019-BULK:
試験成績書(COA)